3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride
PC302309-1G PC302309-5G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 327 DKK
APOSPC302309-1G APOSPC302309-5G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.137 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025418
CAS-nummer: 349-56-4