3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 654 DKK
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025417
CAS-nummer: 916421-06-2