3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302303-1G
PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA
4370
DKK
APOSPC302303-1G
APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃ClF₄O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18783222 CAS-nummer: 1352999-78-0 |