3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 907 DKK
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molekylvægt: 202.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201016
CAS-nummer: 1373920-69-4