3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302290-25G PC302290-5G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 1520 DKK
APOSPC302290-25G APOSPC302290-5G APOSPC302290-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115845
CAS-nummer: 477535-43-6