3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 872 DKK
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212980
CAS-nummer: 771581-60-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III