3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302282-1G PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA 1090 DKK
APOSPC302282-1G APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519380
CAS-nummer: 1092461-37-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III