3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 698 DKK
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06823954
CAS-nummer: 900027-15-8