3,5-Difluor-2-methylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluoro-o-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolualdehyde, 3,5-Difluoro-o-tolualdehyde
PC302271-1G PC302271-5G PC302271-10G
APOSPC302271-1GEA 1130 DKK
APOSPC302271-1G APOSPC302271-5G APOSPC302271-10G
3,5-Difluor-2-methylbenzaldehyd 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molekylvægt: 156.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832335
CAS-nummer: 1017778-68-5