3-(4-Fluor-3-methylphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 545 DKK
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluor-3-methylphenyl)propionsyre 98%
3-(4-Fluor-3-methylphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Smeltepunkt: 64…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025393
CAS-nummer: 881189-64-6