3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 698 DKK
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsyre 97%
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025364
CAS-nummer: 881189-62-4