2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 164 DKK
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Smeltepunkt: 45…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832280
CAS-nummer: 934180-47-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III