2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 1110 DKK
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832326
CAS-nummer: 1017779-04-2