2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302254-1G PC302254-5G PC302254-10G PC302254-25G PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA 763 DKK
APOSPC302254-1G APOSPC302254-5G APOSPC302254-10G APOSPC302254-25G APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519321
CAS-nummer: 1092460-75-7