2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 709 DKK
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₇F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519320
CAS-nummer: 1092460-74-6