2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC302251-1G
PC302251-5G
PC302251-10G
APOSPC302251-1GEA
1200
DKK
APOSPC302251-1G
APOSPC302251-5G
APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06213016 CAS-nummer: 771581-99-8 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |