2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302249-10G PC302249-5G PC302249-1G
APOSPC302249-10GEA 2640 DKK
APOSPC302249-10G APOSPC302249-5G APOSPC302249-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115968
CAS-nummer: 886500-25-0