2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 1590 DKK
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687193
CAS-nummer: 1323966-18-2