2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302241-1G PC302241-5G PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA 654 DKK
APOSPC302241-1G APOSPC302241-5G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₅F₇O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258676
CAS-nummer: 1017778-58-3