2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 1080 DKK
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652499
UN nummer: 3265
ADR: 8 III