2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302235-1G PC302235-5G PC302235-10G
APOSPC302235-1GEA 872 DKK
APOSPC302235-1G APOSPC302235-5G APOSPC302235-10G
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258714
CAS-nummer: 1017779-76-8