2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 480 DKK
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208254
CAS-nummer: 2376-00-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III