2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302228-1G PC302228-5G PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA 3170 DKK
APOSPC302228-1G APOSPC302228-5G APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄ClF₅OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22988924
CAS-nummer: 1431329-76-8