2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 164 DKK
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832368
CAS-nummer: 1017779-54-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II