2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 1810 DKK
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Kogepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832253
CAS-nummer: 129322-82-3