2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302223-1G PC302223-5G PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA 1640 DKK
APOSPC302223-1G APOSPC302223-5G APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₆F₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06205287
CAS-nummer: 773129-10-5