(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 1020 DKK
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃N
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832275
CAS-nummer: 1017777-89-7