2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302220-1G PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 1020 DKK
APOSPC302220-1G APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molekylvægt: 230.02 g/mol
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832277
CAS-nummer: 1017777-92-2