4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 3780 DKK
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212984
CAS-nummer: 743408-04-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III