3,5-Dimethyl-4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 535 DKK
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-Fluoranilin 98%
3,5-Dimethyl-4-Fluoranilin
Formel: C₈H₁₀FN
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832247
CAS-nummer: 1840-27-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III