4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302212-1G PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA 785 DKK
APOSPC302212-1G APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258694
CAS-nummer: 1017779-45-1