4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302207-1G PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA 1210 DKK
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393827
CAS-nummer: 916210-69-0