3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 610 DKK
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201030
CAS-nummer: 1373921-01-7