(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 284 DKK
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115851
CAS-nummer: 886496-99-7