3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302194-1G PC302194-5G PC302194-10G
APOSPC302194-1GEA 1110 DKK
APOSPC302194-1G APOSPC302194-5G APOSPC302194-10G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂ClF₄N
Molekylvægt: 223.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519382
CAS-nummer: 186517-00-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III