3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 942 DKK
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519322
CAS-nummer: 126538-85-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III