3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 2780 DKK
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₄O₂
Molekylvægt: 250.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201076
CAS-nummer: 1373920-73-0