3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 3050 DKK
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesyre 98%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Smeltepunkt: 150…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025382
CAS-nummer: 916420-62-7