3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 3000 DKK
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Smeltepunkt: 60…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025381
CAS-nummer: 916420-61-6