2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302181-1G PC302181-5G
APOSPC302181-1GEA 840 DKK
APOSPC302181-1G APOSPC302181-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399826
CAS-nummer: 1261683-78-6