2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 840 DKK
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201058
CAS-nummer: 1373920-71-8