2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 676 DKK
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115963
CAS-nummer: 886500-03-4