2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 2000 DKK
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzoesyre 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₉H₇F₃O₄
Molekylvægt: 236.15 g/mol
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115966
CAS-nummer: 848947-91-1