(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 785 DKK
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.59 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660234
CAS-nummer: 886500-31-8