α-Brom-2-Chlor-4,5-difluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 3730 DKK
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Brom-2-Chlor-4,5-difluortoluen 97%
α-Brom-2-Chlor-4,5-difluortoluen
Formel: C₇H₄BrClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660158
CAS-nummer: 874285-21-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II