2-Brom-6-Chlor-4-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 491 DKK
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Brom-6-Chlor-4-Fluorphenol 97%
2-Brom-6-Chlor-4-Fluorphenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115954
CAS-nummer: 886499-83-8