2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 763 DKK
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molekylvægt: 183.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115928
CAS-nummer: 886499-03-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III