2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 2380 DKK
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekylvægt: 256.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116044
CAS-nummer: 545410-47-7