4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302146-1G PC302146-5G
APOSPC302146-1GEA 828 DKK
APOSPC302146-1G APOSPC302146-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09914853
CAS-nummer: 63687-03-6