5'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302118-25G PC302118-5G PC302118-1G
APOSPC302118-25GEA 2700 DKK
APOSPC302118-25G APOSPC302118-5G APOSPC302118-1G
5'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
5'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660189
CAS-nummer: 29427-49-4